Learn More
Rogo Sampaic™ Buretas de vidrio de clase B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Con embudo
- Grifo de vidrio recto
- Marcas de graduación rojas permanentes
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase B |