Learn More
Bureta automática de vidrio de borosilicato
Descripción
- Con función de puesta a cero automática
- Funcionamiento sencillo: para llenar la bureta, aplique una ligera presión positiva a la parte inferior del brazo lateral. Para poner a cero, libere la presión para permitir que el exceso de líquido vuelva extraerse con sifón en el frasco
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, que es resistente a productos químicos
- Graduaciones en esmalte blanco
- Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro
- Los siguientes accesorios se venden por separado: Depósito de vidrio (3297/12) y bola de soplado de caucho para buretas automáticas de clase AS (3297/14AS)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos |
| Graduaciones | Graduaciones de enamel blanco a 0,10 ml |
| Incluye | Llave de paso de PTFE de 1,5 mm de diámetro |
| Tipo | Bureta automática |
| Certificaciones/conformidad | ISO 385 y DIN 12700 |