Learn More
DWK Life Sciences Tubos de ensayo reutilizables de vidrio de borosilicato 3,3 Kimble Chase™
Descripción
Utilice tubos de ensayo de vidrio de borosilicato 3.3 reutilizables Kimble™ en el laboratorio. Están disponibles en diversos diámetros métricos y cuentan con certificación DIN 12395.
- Disponibles con o sin bordes
- Fondo redondo
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Fondo redondo, Collar con bridas |
| Descripción | Grosor: Entre 0,9 y 1,0mm |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100 Unidad |
| Con reborde | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Forma del fondo | Round |