Learn More
Hecht Karl™ Borosilicate Glass 3.3 Automatic Pipets
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Incluye | Standard Ground NS 29/32 |
| Cantidad | 1/pack |
| Volumen (métrico) | 25 mL |
| Tipo | Automatic Pipette |