Descripción
- Hecho de vidrio de borosilicato (Boro 3.3. conforme a DIN 12252)
- Paso
- Agarre hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1/paq. |
| Tamaño | NS 24/29 |
| Junta cónica estándar | NS 24/29 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tapón con junta cónica esmerilada |
| Forma | Cónicos |