Descripción
- Buena resistencia a impactos térmicos
- Temperatura de funcionamiento alta (+500 °C)
- No diseñado para su uso en condiciones de presión diferencial o vacío.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Incluye | Boquilla |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Diámetro (métrico) | 190 mm |