Learn More
Triyoduro de boro, cristalino blanco, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781818
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11374949
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087220.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13517-10-7 | BI3 | 391.52 g/mol
Boron triiodide is used as pharmaceutical, chemical and organic intermediate. It is also used as a catalyst and for preparation of boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13517-10-7
Fórmula molecular BI3
Peso molecular (g/mol) 391.52
Número MDL MFCD00036286
Clave InChI YMEKEHSRPZAOGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron triiodide, borane, triiodo, triiodoboron, acmc-1bo2g, boron triiodide 1g, inchi=1/bi3/c2-1 3
PubChem CID 83546
Nombre IUPAC triyodoborano
SMILES IB(I)I
Especificaciones
Punto de ebullición 210°C
Nombre del producto químico o material Boron triiodide
Punto de fusión 48°C to 51°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.52
Olor Pungent
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 3.35