Learn More
Trifluoruro de boro dihidrato, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3523378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581875 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10539423 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
2 options
Código de producto. 10581875
Marca: Thermo Scientific Acros 388711000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13319-75-0
Fórmula molecular BF3H4O2
Peso molecular (g/mol) 103.84
Número MDL MFCD00149901
Clave InChI MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058
PubChem CID 61591
Nombre IUPAC trifluoroborano;dihidrato
SMILES O.O.FB(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Nombre del producto químico o material Boron trifluoride dihydrate
Punto de fusión 6°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 65.0 to 66%
Fórmula lineal BF3·2H2O
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.85
Porcentaje de pureza 65% (BF3)
Identificación Confirmed
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.642
Densidad 1.6420g/mL