Learn More
Tribromuro de boro, solución de 1M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
10422493 800 mL 800 ml
10412493 100 mL 100 ML
2 options
Código de producto. 10422493
Marca: Thermo Scientific Acros 378198000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 90.0°C
Nombre del producto químico o material Boron tribromide
CAS 10294-33-4, 142-82-5
Cantidad 800 mL
Fórmula molecular BBr3
Número MDL MFCD00011312
Temperatura de inflamación −1°C
Índice Merck 15,1349
Sinónimo boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrB(Br)Br
Nombre IUPAC tribromoborano
Peso molecular (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.52
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.869
Densidad 0.8690g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron tribromide, 1M solution in heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.