missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™

Código de producto. p-200131836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17939114 250 mL 250 ml
17988714 50 mL 50 ml
17938164 100 mL 100 ml
17948254 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17939114 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPBW250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Boron
CAS 7440-42-8
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Boron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular B
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo B
Fórmula InChI InChI=1S/B
SMILES [B]
Nombre IUPAC boron
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 10.81
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 11.009 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.