Learn More
Siliciuro de boro, 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050121
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11373827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035670.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12008-29-6 | B6Si | 92.95 g/mol
Boron silicide is used in chemical research, pharmaceuticals and as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12008-29-6
Fórmula molecular B6Si
Peso molecular (g/mol) 92.95
Número MDL MFCD00180907
Clave InChI ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
PubChem CID 16212548
Nombre IUPAC 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentaciclo[3.2.0.0¹,⁴.0²,⁷.0³,⁶]heptano
SMILES B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron silicide
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.95
Porcentaje de pureza 98%