Learn More
Piezas de boro, cristalinas, 1-30 mm, 99,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11354827 10 g 10 g
11364827 50 g 50 g
11344827 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11354827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041858.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-42-8
Fórmula molecular B
Peso molecular (g/mol) 10.81
Número MDL MFCD00134034 MFCD00151272
Clave InChI ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
Nombre IUPAC boro
SMILES [B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron
Color Gris
Forma física Piezas, cristalinas, 1-30 mm
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% (Metals basis)
Punto de ignición 700°C (1292°F)
Olor Odorless
Aspecto Dark Gray pieces