Learn More
Óxido de boro, 98 %, malla -40, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 Kg
5 KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1860.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Boron oxide |
| Punto de fusión | 450.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula lineal | B2O3 |
| Fieser | 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349 |
| Índice Merck | 15,1348 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Boron oxide
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.