Learn More
Óxido de boro, 98 %, malla -40, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 Kg
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10628894 5 kg Tambor de plástico 5 KG
10115220 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
15169233 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
3 options
Código de producto. 10628894
Marca: Thermo Scientific Acros 206300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-86-2
Fórmula molecular B2O3
Peso molecular (g/mol) 69.62
Número MDL MFCD00011315
Clave InChI JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
Nombre IUPAC oxo[(oxoboranil)oxi]borano
SMILES O=BOB=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1860.0°C
Nombre del producto químico o material Boron oxide
Punto de fusión 450.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Índice Merck 15,1348
Información de solubilidad Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,glycerol and acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.61
Porcentaje de pureza 98%
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 2.46
Densidad 2.4600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boron oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.