Learn More
Nitruro de boro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051165
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. 11358568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040608.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-11-5
Fórmula molecular BN
Peso molecular (g/mol) 24.82
Número MDL MFCD00011317
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Forma física Polvo de malla -120
Cantidad 2 g
Índice Merck 14,1346
Nombre IUPAC azanilidinoborano
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Olor Odorless
Densidad 3.48 g/mL