Learn More
Nitruro de boro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7077280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
15580544 50 g 50 g
15590544 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 15580544
Marca: Thermo Scientific Acros 441800500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-11-5
Fórmula molecular BN
Peso molecular (g/mol) 24.82
Número MDL MFCD00011317
Clave InChI LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron nitride
Punto de fusión 2700.0°C to 3000.0°C
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal BN
Índice Merck 15,1347
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (20°C). Other solubilities: soluble in water (95°)
Nombre IUPAC nitruro de boro
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.82
Porcentaje de pureza 98%