Learn More
Carburo de boro, polvo negro, > 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11361448 100 g 100 g
11371448 500 g 500 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11361448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010922.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Boron carbide is a hard boron-carbon ceramic material used in tank armor, bulletproof vests, engine sabotage powders, neutron absorber, cutting tools and dies and in brake linings of vehicles. It acts as an antioxidant additives in magnesia-carbon bricks. It is used as a precursor in the production of boron containing materials such as titanium boride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12069-32-8
Fórmula molecular CB4
Peso molecular (g/mol) 55.25
Número MDL MFCD00011520
Clave InChI INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
SMILES B12B3B4B1C234
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boron carbide
Punto de fusión 2350°C
Color Negro
Forma física Polvo de 22-59 micrómetros
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >90%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.26
Olor Odorless
Densidad 2.52