Learn More
Boric acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 99.5-100.5%, powder, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15681060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
2,5 kg
25kg
6 x 1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
paquete de 6
15681060 2,5 kg 2.50 Kg
15671060 1kg 1 Kg
15601070 6 x 1kg paquete de 6
15691060 25kg 25 Kg
4 options
Código de producto. 15681060
Marca: Honeywell-Fluka 116072.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.5-100.5%, powder
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Boric Acid
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Presión de vapor 2,6 mmHg (20 °C)
Cantidad 2,5 kg
Fórmula lineal H3BO3
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad De acuerdo con el etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5%
Grado puriss.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid