Learn More
Ácido bórico, extra puro, SLR, farmacopea europea, granular, Fisher Chemical™
Código de producto. 10733981 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733981 5 kg Barril de plástico 5 KG
10449550 500g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10102140 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
3 options
Código de producto. 10733981
Marca: Fisher Chemical B/3750/65
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10043-35-3
Fórmula molecular BH3O3
Peso molecular (g/mol) 61.83
Número MDL MFCD00011337
Clave InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido bórico
SMILES OB(O)O
Especificaciones
pH 3.8 to 4.8
Color Blanco
Punto de fusión 169°C
Envase Barril de plástico
Presión de vapor 2.7mbar at 20°C
Cantidad 5 kg
Forma física Sólido en polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.83g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Boric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.