Learn More
Ácido bórico, extra puro, SLR, farmacopea europea, granular, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| pH | Desde 3,8 hasta 4,8 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | de 169 °C |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | 2,7 mbar a 20 °C |
| Cantidad | 500g |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.83g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Boric acid
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.