missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Boric Acid
Beskrivning
For use in preparing electrophoresis buffers.
For use in preparing electrophoresis buffers.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Boric Acid |
| CAS | 10043-35-3 |
| Cantidad | 5 kg |
| Fórmula molecular | H3BO3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?