Learn More
Boric Acid 2%, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| pH | ±4 |
| Color | Colorless |
| Densidad | 1g/mL |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 5 L |
| Forma física | Líquido |
| Información de solubilidad | Water |