Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina tamponada con borato (5X)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
La solución salina tamponada con borato se ha utilizado para determinar si las suspensiones tamponadas con borato de Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus o Tsukamurella inchonensis, eliminadas con calor, pueden usarse para tratar la alergia a las pulgas caninas. La solución salina tamponada con borato también se ha utilizado para investigar los efectos del ARNip mediante lentivirus dirigido al gen supresor de metástasis humana 1 (MTSS1, gen MIM-B) en los potenciales invasivos y metastásicos de las células del carcinoma hepatocelular (CHC) MHCC97H. La solución salina tamponada con borato se ha utilizado para determinar los efectos de la osmolalidad de la solución de envasado y del agente tamponador en los parámetros de las lentes de contacto blandas. Las soluciones tampón de borato se utilizan en procedimientos de modificación de proteínas que requieren un tampón sin aminas con pH alcalino.
Solubilidad
Soluble en agua en 0,1 M a 20 °C.
Nota
125 mM de borato de sodio, 750 mM de cloruro de sodio, pH 7,0
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina tamponada con borato |
| Concentración | 5X |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250mL |
| Fórmula molecular | B4Na2O7 |
| Número MDL | MFCD00081185 |
| Clave InChI | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
| Nombre IUPAC | disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
| Peso molecular (g/mol) | 201.21 |