Learn More
Tampón de borato, pH 9, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
Una solución de tampón de pH de borato que ayuda a mantener el nivel de pH alcalino a través de un equilibrio anión ácido bórico-borato. Se utiliza en cultivos celulares y aplicaciones químicas analíticas, incluidos los procedimientos de modificación de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.01g/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en laboratorio, mediciones de pH, trazable a SRM desde NIST |
| pH | 9.00 ±0.02 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Formulación | Borato (H3BO3), cloruro de potasio (KCl), hidróxido de sodio (NaOH) |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |