Learn More
Solución tampón de borato, Farmacopea europea pH 7,5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12960724 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. 12960724
Marca: Fisher Chemical SOL 082 1L
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borate buffer solution
pH 7.5
Cantidad 1000 mL
Envase Frasco
Grado Eu. farmacopea Referencia
compliance-icons
Nombre del producto
  • Borate buffer solution - pH 7.5 European Pharmacopoeia (Ph Eur) Ref: 4005200
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: boric acid, borax decahydrate