Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 8,5
Código de producto. p-7041944
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
Código de producto. 15413509
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60803.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Borate buffered saline has been used to determine whether heat-killed, borate-buffered suspensions of Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus or Tsukamurella inchonensis can be used to treat canine flea allergy. Borate buffered saline has also been used to investigate the effects of lentivirus mediated siRNA targeting human metastasis suppressor 1 (MTSS1, MIM-B gene) gene on the invasive and metastatic potentials of hepatocellular carcinoma (HCC) MHCC97H cells. Borate buffered saline has been used to determine the effects of packaging solution osmolality and buffering agent on soft contact lens parameters. BBS has many uses because it is isotonic and has a strong bactericidal effect. It can be used to dilute substances and in coating procedures. Additives such as Tween 20 and milk powder can be used to add function as washing buffer or blocking buffer. Finfs uses in Protein-coating on microtiter plates, Blocking solution in blots together with Casein or BSA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La solución salina tamponada con borato se ha utilizado para determinar si las suspensiones tamponadas con borato de Gordonia bronchialis, Rhodococcus coprophilus o Tsukamurella inchonensis, eliminadas con calor, pueden usarse para tratar la alergia a las pulgas caninas. La solución salina tamponada con borato también se ha utilizado para investigar los efectos del ARNip mediante lentivirus dirigido al gen supresor de metástasis humana 1 (MTSS1, gen MIM-B) en los potenciales invasivos y metastásicos de las células del carcinoma hepatocelular (CHC) MHCC97H. La solución salina tamponada con borato se ha utilizado para determinar los efectos de la osmolalidad de la solución de envasado y del agente tamponador en los parámetros de las lentes de contacto blandas. El BBS tiene muchos usos porque es isotónico y tiene un fuerte efecto bactericida. Se puede utilizar para diluir sustancias y en procedimientos de recubrimiento. Los aditivos como Tween 20 y la leche en polvo se pueden utilizar para añadir funciones como tampón de lavado o tampón de bloqueo. Usos de Finfs utiliza en el recubrimiento de proteínas en placas Microtiter, solución bloqueante en blots junto con la caseína o la BSA.
Solubilidad
Soluble en agua 26 g/l (20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borate buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Soluble in water 26g/L (20°C).
compliance-icons
Nombre del producto
  • Borate, 0.5M buffer solution, pH 8.5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Boric acid