Learn More
Cole-Parmer™ BoPET XRF Window Film
Código de producto. 15300572 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Grosor:
0,25 mil
Tipo:
Película de ventana
Tamaño de la unidad:
1 rollo
500 hojas
Código de producto. Grosor Tipo unitSize
15300572 0,25 mil Película de ventana 500 hojas
15360562 0,25 mil Película de ventana 1 rollo
2 options
Código de producto. 15300572
Marca: Cole-Parmer™ 3518
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Thin window film for XRF liquid sample cups.
  • Minimiza las fugas que podrían dañar el espectrofotómetro.
Información de órdenes
Disponible en una gran variedad de materiales, cada uno resistente a una amplia gama de productos químicos Todos los tamaños son compatibles con los recipientes para muestras X-Cell.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) XRF Spectrometers
Tipo Película de ventana
Descripción 2.5 in. Window Film Circles
Diámetro (imperial) 2,5 in
Diámetro (métrico) 6,35cm
Para utilizar con (aplicación) Covers sample window
Material Mylar
Cantidad 500/caja
Grosor 0,25 mil