Learn More
Julabo™ Bomba de cebado, magnéticamente acoplada, para sistemas de control de temperatura PRESTO™, 2,1 bar
Descripción
La bomba de cebado de acoplamiento magnético Julabo es la solución ideal para aumentar la presión o el caudal en su aplicación. La bomba de cebado está diseñada específicamente para conectarse fácilmente entre las unidades de control de temperatura PRESTO™ y su aplicación, aumentando la presión del fluido hasta 2,1 bar. El diseño de acero inoxidable de la bomba proporciona una excelente resistividad contra los efectos químicos. El diseño accionado magnéticamente garantiza un funcionamiento sin fugas del 100 % en un intervalo de temperatura extraordinario de - 90 °C a + 250 °C.
Los fluidos adecuados incluyen agua-glicol, aceite de silicona y Fluorinert
intervalo de temperatura de trabajo: Viscosidad máxima de - 90 °C a 250 °C Caudal máximo: 50 C Potencia: 80 l\min 230 W a velocidad máxima del motor
Los fluidos adecuados incluyen agua-glicol, aceite de silicona y Fluorinert
intervalo de temperatura de trabajo: Viscosidad máxima de - 90 °C a 250 °C Caudal máximo: 50 C Potencia: 80 l\min 230 W a velocidad máxima del motor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bomba de refuerzo |