Learn More
Thermo Scientific™ Bomba de refuerzo 1500 y 2500 con control de presión
Código de producto. p-6048029 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Bomba de presión, 1500 l/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
11307111 Bomba de presión, 1500 l/h cada uno
1 options
Código de producto. 11307111
Marca: Thermo Scientific™ 06.5512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un sistema de suministro de agua completo para el bombeo de agua desmineralizada de alta pureza sin componentes abrasivos ni de fibras largas.
Ideal para aquellos clientes que cuentan con un depósito para alimentar otro sistema o bucle, la bomba de refuerzo 1500 y 2500 con control de presión Thermo Scientific™ también puede utilizarse para aumentar la presión del agua de suministro. Bomba de rotación de alta presión, horizontal, de autocebado, bajo ruido y varias fases en una construcción de acoplamiento cerrado, con una boquilla de succión horizontal y una boquilla de compresión vertical.
  • Bomba centrífuga
  • Motor de CA con reborde directo con protección térmica del motor y capacitador integrados
  • Las piezas de contacto medio son anticorrosión
  • La combinación con el control de presión hace que la estación de bombeo sea un sistema de suministro de agua completo para el bombeo de agua desmineralizada de alta pureza sin componentes abrasivos ni de fibras largas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 °C a 35 °C (40 °C máx.)
Descripción Bomba de presión, 1500 l/h
Para utilizar con (equipo) La mayoría de los sistemas de purificación de agua de hasta 600 l/h
Tipo Bomba de presión
Caudal 1500 l/h (a 3 bar)
Ajuste de la toma Boquilla para tubo d25 de PVC
Presión máxima 8 bar
Ajuste de la salida Rosca macho de R 1,9 cm (0,75 pulg)
Clase de protección IP 54
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 230 V
Vataje 0,55 kW
Frecuencia 50 Hz