missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BoNT-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16487568
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487568 10 mg 10 miligramos
16493587 50 mg 50 miligramos
16457506 100 mg 100 miligramos
16450048 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487568

Marca: Medchem Express HY18671

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.

BoNT-IN-1 is a potent inhibitor of Botulinum neurotoxin A light chain (BoNTA LC) with IC50 of 0.9 uM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material BoNT-IN-1
CAS 694443-03-3
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (249.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=C(C)C=CC2=CC=C1C(NC3=NC=CC(C)=C3)C4=CC=CC=C4[N+]([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 400.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.