missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 Antibody (213), Alexa Fluor™ 350 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-90531AF350
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 Monoclonal antibody specifically detects Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
Especificaciones
| Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| ADP-ribosyl cyclase 2, Bone marrow stromal antigen 1, bone marrow stromal cell antigen 1, BST-1, cADPr hydrolase 2, CD157, CD157 antigen, Cyclic ADP-ribose hydrolase 2, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Bone marrow stromal cell antigen 1/CD157 (NP_033893.2; Met1-Glu285). | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 683 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 213 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido