Learn More
Thermo Scientific™ Bone Gla Protein (45-49)
Código de producto. 15497529
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
Código de producto. 15497529
Marca: Thermo Scientific™ J66249.M^
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común Bone γ-Carboxyglutamate Protein Fragment (45-49)
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 581.66
Tipo de producto Bone Gla Protein (45-49)
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Phe-Tyr-Gly-Pro-Val
For Research Use Only