Learn More
Berkshire International™ Papel Bond BCR™
BIOPHARMA
Código de producto. 12857143 Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Verde
Tamaño:
A3
A4
A5
Tipo de producto:
Papel Bond BCR 1040
Papel Bond BCR 680
Papel Bond BCR 850
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. 12857143
Marca: Berkshire International™ B68A4BL25010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nuestro papel Bond BCR™ está fabricado con la celulosa de calidad más pura de bosques especialmente seleccionados y está especialmente recubierta para minimizar la liberación de partículas y fibras.
  • Disponibles en 5 colores: verde, azul, rosa, blanco y amarillo
sala limpia, papel, Bond
Especificaciones
Color Azul
Formato de página hojas
Tipo de producto Papel Bond BCR 680
Tamaño A4