Descripción
CGI-143 encodes proteins that seem to be involved in cell proliferation or cell-cycle regulation, but the molecular function is still unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BOLA1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.45 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | BOLA1 |
| N.º de referencia del gen | Q9D8S9, Q9Y3E2 |
| Alias de gen | bolA homolog 1 (E. coli), BolA like protein 1, BOLA1, CGI 143, hBolA, RP11 196G18.18 |
| Símbolos de los genes | BOLA1 |
| Mostrar más |