Learn More
BOLA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16868044 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16868044 150 μL 150 microlitros
16878044 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16868044
Marca: Proteintech 180171AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CGI-143 encodes proteins that seem to be involved in cell proliferation or cell-cycle regulation, but the molecular function is still unknown.
Especificaciones
Antígeno BOLA1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BOLA1
N.º de referencia del gen Q9D8S9, Q9Y3E2
Alias de gen bolA homolog 1 (E. coli), BolA like protein 1, BOLA1, CGI 143, hBolA, RP11 196G18.18
Símbolos de los genes BOLA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BOLA1 Fusion Protein Ag12565
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 365875, 51027, 69168
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG