Learn More
Bohlender™ Adaptador GL BOLA™ Tri-Clamp
Código de producto. 17167324
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DI de 10 mm
Tubos con DI de 20 mm
Tubos con DI de 26 mm
Tubos con DI de 38 mm
Tubos con DI de 66 mm
Tubos con DI de 8 mm
Diámetro (métrico):
25 mm
34 mm
50,5 mm
91 mm
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Tipo de producto:
DN 08
DN 10
DN 20
DN 25
DN 40
DN 65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Diámetro (métrico) Tamaño de rosca Tipo de producto unitSize
17167324 Tubos con DI de 26 mm 50,5 mm GL 14 DN 25 cada uno
17117324 Tubos con DI de 8 mm 25 mm GL 14 DN 08 cada uno
17127324 Tubos con DI de 10 mm 25 mm GL 18 DN 10 cada uno
17137324 Tubos con DI de 10 mm 25 mm GL 25 DN 10 cada uno
17147324 Tubos con DI de 10 mm 34 mm GL 14 DN 10 cada uno
17157324 Tubos con DI de 20 mm 34 mm GL 25 DN 20 cada uno
17135441 Tubos con DI de 26 mm 50,5 mm GL 18 DN 25 cada uno
16257961 Tubos con DI de 38 mm 50,5 mm GL 45 DN 40 cada uno
17177324 Tubos con DI de 66 mm 91 mm GL 14 DN 65 cada uno
17187324 Tubos con DI de 66 mm 91 mm GL 25 DN 65 cada uno
17197324 Tubos con DI de 66 mm 91 mm GL 45 DN 65 cada uno
11 options
Código de producto. 17167324
Marca: Bohlender™ D90142
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador GL de Tri-Clamp para la transición de Tri-Clamp al cuello con rosca GL.
  • Racor de PTFE para la transición de Tri-Clamp a un cuello con rosca GL según DIN 32 676
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Diámetro (métrico) 50,5 mm
Material PTFE
Para utilizar con Tubos con DI de 26 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transición de Tri-Clamp a cuello roscado GL
Tamaño de rosca GL 14
Tipo de producto DN 25