Learn More
Bohlender™ Juntas Tri-Clamp BOLA™
Código de producto. 17187334
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
34 mm
50,5 mm
64 mm
91 mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos con DI de 10 mm
Tubos con DI de 16 mm
Tubos con DI de 20 mm
Tubos con DI de 26 mm
Tubos con DI de 32 mm
Tubos con DI de 38 mm
Tubos con DI de 50 mm
Tubos con DI de 66 mm
Tamaño (métrico):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (equipo) Tamaño (métrico) unitSize
17187334 25 mm Tubos con DI de 10 mm DN 10 cada uno
17197334 34 mm Tubos con DI de 10 mm DN 10 cada uno
17107344 34 mm Tubos con DI de 16 mm DN 15 cada uno
17117344 34 mm Tubos con DI de 20 mm DN 20 cada uno
17127344 50,5 mm Tubos con DI de 26 mm DN 25 cada uno
17137344 50,5 mm Tubos con DI de 32 mm DN 32 cada uno
17147344 50,5 mm Tubos con DI de 38 mm DN 40 cada uno
17157344 64 mm Tubos con DI de 50 mm DN 50 cada uno
17167344 91 mm Tubos con DI de 66 mm DN 65 cada uno
9 options
Código de producto. 17187334
Marca: Bohlender™ D93004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Juntas Tri-Clamp de doble cara con manguito de PTFE elástico y revestimiento de silicona.
  • Anillo de silicona con arandela elástica de doble cara fabricada con PTFE
  • Adecuado para conexiones Tri-Clamp según DIN 32 676
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos con DI de 10 mm
Tamaño (métrico) DN 10
Diameter (English) Outside 1 in
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Material PTFE, silicona