Learn More
Bohlender™ Juntas Tri-Clamp BOLA™
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
34 mm
50,5 mm
64 mm
91 mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos con DI de 10 mm
Tubos con DI de 16 mm
Tubos con DI de 20 mm
Tubos con DI de 26 mm
Tubos con DI de 32 mm
Tubos con DI de 38 mm
Tubos con DI de 50 mm
Tubos con DI de 66 mm
Tamaño (métrico):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Anillo de silicona con arandela elástica de doble cara fabricada con PTFE
- Adecuado para conexiones Tri-Clamp según DIN 32 676
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Tubos con DI de 26 mm |
| Tamaño (métrico) | DN 25 |
| Diameter (English) Outside | 2 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 50,5 mm |
| Material | PTFE, silicona |