Learn More
Bohlender™ Sondas de inmersión total BOLA™ Lemo PT 100
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sonda de inmersión total (clase A, PT 100)
- Cable blanco recubierto de PFA (longitud:4 m)
- Diámetro del anillo con reborde:5 mm
- Diámetro de la sonda:4 mm
- Tiempos de respuesta típicos:T 50:De 4 a 6 s, T 90:De 6 a 8 s
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sistema de 4 hilos |
| Cable | Recubierto de PFA |
| Interfaz | Enchufe de tamaño 1 de Lemo™ |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |