Learn More
Bohlender™ Juntas SVL BOLA™
Código de producto. 17117444
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico):
Para tubos con diámetros de 5,6 a 6,4 mm
Para tubos con diámetros de 7,6 a 8,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tamaño (métrico) unitSize
17117444 Para tubos con diámetros de 5,6 a 6,4 mm paquete de 3
17127444 Para tubos con diámetros de 7,6 a 8,4 mm paquete de 3
2 options
Código de producto. 17117444
Marca: Bohlender™ H97912
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Anillo de silicona con arandela de doble cara fabricada con PTFE.
  • Anillo de silicona con arandela de doble cara fabricada con PTFE
  • Adecuado para roscas Torion-SVL™ con diámetro interior de 15 mm
  • Adecuado para juntas con D.E.15 mm
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Altura (métrico) 5 mm
Tamaño (métrico) Para tubos con diámetros de 5,6 a 6,4 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)