Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador BOLA™ para cabezales agitadores magnéticos
Código de producto. 10026685
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
600 mm
Longitud (imperial):
16 in
24 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud (imperial) unitSize
10026685 600 mm 24 in cada uno
10339063 400 mm 16 in cada uno
2 options
Código de producto. 10026685
Marca: Bohlender™ C49224
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ejes agitadores para cabezales agitadores magnéticos.
  • Ground and polished borosilicate stirrer shaft
  • Integrated counterbores for the three stud screws of the rotor of the BOLA™ Magnetic Stirrer Head
Especificaciones
Diámetro del eje (imperial) 0,39 in
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 600 mm
Material Vidrio de borosilicato