Learn More
Bohlender™ Manguitos esféricos BOLA™ para juntas esmeriladas
Descripción
- Con anillo de agarre y anillos de sellado en el exterior
- Sellado hermético de alto vacío
- Baja tasa de fuga:< 1 x 0,01 mbar x l x s-1
- Construcción sólida para su uso continuado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Manguitos para juntas esmeriladas |
| N.º de junta cónica estándar | S 40 |