Learn More
Bohlender™ Juntas tóricas de repuesto BOLA™ para llaves de paso
Descripción
- Juntas tóricas de NBR
- Para tapones de llaves de paso BOLA™ Eco
- Junta cónica:1:10
- Rosca M:7 mm
- Adecuado para su tamaño:NS 10
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Juntas tóricas de repuesto |
| Material | NBR |
| Para utilizar con (equipo) | Para tapones de llaves de paso BOLA™ Eco |