Learn More
Bohlender™ Tuerca moleteada de repuesto BOLA™
Código de producto. 30274473
Change view
Click to view available options
Descripción:
Conicidad 1:10
Conicidad 1:10/1:10/1:10/1:5
Conicidad 1:10/1:10/1:5
Tipo:
Rosca M 14
Rosca M 7
Rosca M 8
Tamaño del tapón:
NS 10
NS 12,5, NS 14,5, 13,5
NS 21,5, NS 24,0, NS 29,2, 28,0
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Descripción Tipo Tamaño del tapón unitSize
30274473 Conicidad 1:10/1:10/1:5 Rosca M 8 NS 12,5, NS 14,5, 13,5 paquete de 50
17167474 Conicidad 1:10/1:10/1:5 Rosca M 8 NS 12,5, NS 14,5, 13,5 paquete de 20
17157474 Conicidad 1:10 Rosca M 7 NS 10 paquete de 20
30274483 Conicidad 1:10 Rosca M 7 NS 10 paquete de 50
17177474 Conicidad 1:10/1:10/1:10/1:5 Rosca M 14 NS 21,5, NS 24,0, NS 29,2, 28,0 paquete de 20
30274492 Conicidad 1:10/1:10/1:10/1:5 Rosca M 14 NS 21,5, NS 24,0, NS 29,2, 28,0 paquete de 50
6 options
Código de producto. 30274473
Marca: Bohlender™ J119841
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tuerca moleteada de repuesto de polipropileno.
  • Para llaves de paso BOLA™
  • Fabricados en polipropileno
Especificaciones
Tipo Rosca M 8
Descripción Conicidad 1:10/1:10/1:5
Material Polipropileno
Tamaño del tapón NS 12,5, NS 14,5, 13,5
Color Rojo