Learn More
Bohlender™ Tornillos de cabeza avellanada BOLA™
Código de producto. 17107364
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
M 10, paso de 1,5 mm
M 4, paso de 0,7 mm
M 5, paso de 0,8 mm
M 6, paso de 1 mm
M 8, paso de 1,25 mm
Diámetro (métrico):
8,4 mm
9,3 mm
11,3 mm
15,8 mm
18,3 mm
Longitud global (métrico):
30 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Diámetro (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
17107364 M 5, paso de 0,8 mm 9,3 mm 30 mm cada uno
17197354 M 4, paso de 0,7 mm 8,4 mm 30 mm cada uno
17117364 M 6, paso de 1 mm 11,3 mm 30 mm cada uno
17127364 M 8, paso de 1,25 mm 15,8 mm 40 mm cada uno
17137364 M 10, paso de 1,5 mm 18,3 mm 40 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17107364
Marca: Bohlender™ H112418
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tornillos de cabeza avellanada de PTFE.
  • Similar a DIN 963/DIN EN ISO 2009
  • Tornillos de cabeza avellanada
Especificaciones
Diámetro (métrico) 9,3 mm
Material PTFE
Longitud global (imperial) 1,2 in
Longitud global (métrico) 30 mm
Tamaño de rosca M 5, paso de 0,8 mm