Learn More
Bohlender™ Tapones de rosca con distribuidores flexibles
Código de producto. 10267594
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
10267594 8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10267594
Marca: Bohlender™ D80048
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tapones para dibujar o insertar líquidos. Los tapones de rosca Bohlender™ con distribuidores flexibles están hechos de polipropileno verde para rosca de tarro GL 45 y cuerpo del distribuidor con conectores de manguera hechos de polipropileno.
  • Conectores de manguera doblados en el lado superior
  • Conectores de manguera rectos en la parte inferior
  • Resistencia química restringida
  • Para temperaturas de trabajo de hasta un máximo de + 110 °C
Especificaciones
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Dibujar o insertar líquidos, para tubos elásticos (p. ej Viton™, Tygon™, silicona)
Intervalo de temperatura (métrico) De - 20 a 110 ºC
Tamaño de rosca (métrico) 8 mm
Acabado del cuello 8 mm
Tipo de producto Tapón de rosca con distribuidores flexibles
Para utilizar con (equipo) Diámetro interno de los tubos 7-11mm