Learn More
Bohlender™ Acoplamientos roscados rígidos BOLA™
Código de producto. 17197374
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 14
GL 18
GL 25
Longitud global (métrico):
49 mm
51 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Longitud global (métrico) unitSize
17197374 GL 14 49 mm cada uno
17107384 GL 18 49 mm cada uno
17117384 GL 25 51 mm cada uno
3 options
Código de producto. 17197374
Marca: Bohlender™ H90314
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Acoplamientos roscados rígidos con tubo de conexión de PTFE y tapones de rosca de PPS (azul).
  • Acoplamiento resistente con roscas GL hembra fabricadas con PPS y tubo de conexión interno de PTFE
  • El diseño especial permite que dos mitades del acoplamiento giren independientemente entre sí y ajusten los componentes conectados
  • El diseño proporciona una alta estabilidad
  • Un reborde de sellado en el tubo de conexión con junta tórica FKM integrada proporciona un buen sellado en la rosca GL
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Descripción Longitud de lengüeta de sellado a lengüeta de sellado: 28 mm
Material PPS, PTFE
Longitud global (imperial) 1,9 in
Longitud global (métrico) 49 mm
Tamaño de rosca GL 14
Color Azul