Learn More
Bohlender™ Llave de vacío de PTFE BOLA™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tamaño del cono de la junta esmerilada 19
- Diámetro de 2mm
- Conexiones para tubos de D.E.8mm
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Descripción | Cono: NS 19/26 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Material | PPS, PTFE |
| Para utilizar con | Conectar equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal |
| Para utilizar con (aplicación) | Fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Tamaño de los tubos | D. E. de 3,2mm (1/8 pulg) |
| Color | Blanco/negro |
| Mostrar más |