Learn More
Bohlender™ Conectores de tubos de PTFE BOLA™
Código de producto. p-7115289
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
11mm de D.E., 6mm de D.I.
4,5 mm de D.E., 2mm de D.I.
6,8mm de D.E., 5mm de D.I.
6,8 mm de D.E., 3 mm de D.I.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10023301 6,8 mm de D.E., 3 mm de D.I. cada uno
10114491 11mm de D.E., 6mm de D.I. cada uno
10499761 4,5 mm de D.E., 2mm de D.I. cada uno
10737532 6,8mm de D.E., 5mm de D.I. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10023301 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor D57504
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte los tubos elásticos con estos conectores para tubos.Los conectores para tubos de PTFE BOLA presentan resistencia química universal y son aptos para el vacío.
  • Accesorio recto de PTFE
  • Tres conectores para tubos elásticos (p. ej Viton, Tygon, silicona)
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 6,8 mm
Longitud global (métrico) 53 mm
Para utilizar con Tubos elásticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de los tubos 6,8 mm de D.E., 3 mm de D.I.
Tamaño de rosca UNF de 0,63 cm (0,25 pulg); calibre 28
Forma Recto
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Adaptador de extremo de tubo