Learn More
Bohlender™ Conectores de tubos de PTFE BOLA™
Código de producto. 10114491
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
11mm de D.E., 6mm de D.I.
4,5 mm de D.E., 2mm de D.I.
6,8mm de D.E., 5mm de D.I.
6,8 mm de D.E., 3 mm de D.I.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10114491 11mm de D.E., 6mm de D.I. cada uno
10023301 6,8 mm de D.E., 3 mm de D.I. cada uno
10499761 4,5 mm de D.E., 2mm de D.I. cada uno
10737532 6,8mm de D.E., 5mm de D.I. cada uno
4 options
Código de producto. 10114491
Marca: Bohlender™ D57508
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte los tubos elásticos con estos conectores para tubos.Los conectores para tubos de PTFE BOLA presentan resistencia química universal y son aptos para el vacío.
  • Accesorio recto de PTFE
  • Tres conectores para tubos elásticos (p. ej Viton, Tygon, silicona)
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Longitud global (métrico) 69 mm
Para utilizar con Tubos elásticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Tamaño de los tubos 11mm de D.E., 6mm de D.I.
Forma Recto
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Conectores para tubos